Dicloreto de níquel, anidro ≥99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Nickel dichloride
14687.22
14687.36
14687.22EA
140
EUR
14687.22
14687.36
Dicloreto de níquel, anidro ≥99% (baseado em metais)
Dicloreto de níquel
Purity: 99%
CAS No.: 7718-54-9
Molecular Formula: Cl2Ni
Formula Weight: 129.60
Physical Form: Powder
Density: 3.55
Appearance: Orange
Odour: Odourless
Melting Point: 1001°
Merck Reference: 14,6505
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011142
Fórmula:
Cl₂Ni Peso Molecular: 129.6 g/mol Ponto de Fusão: 1001 °C Densidade: 3.55 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011142 Número CAS: 7718-54-9 EINECS: 231-743-0 UN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,6505 |