Iridium(III) chloride Ir ≥ 62%, anidro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
12158.03
12158.06
12158.03EA
601
EUR
12158.03
12158.06
Iridium(III) chloride Ir ≥ 62%, anidro
Iridium(III) chloride
CAS No.: 10025-83-9
Molecular Formula: IrCl3
Formula Weight: 298.56
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Green to brown
Melting Point: 763° dec.
Solubility: Insoluble in water, acids, alkalies
Merck Reference: 14,5088
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011063
Fórmula:
Cl₃Ir Peso Molecular: 298.58 g/mol Ponto de Fusão: 763 °C (decomposição) Densidade: 5.3 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011063 Número CAS: 10025-83-9 EINECS: 233-044-6 UN: 3260 ADR: 8 II Merck Index: 14,5088 |