Print…
Cloreto de ferro (III), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Iron trichloride, Ferric chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
701122-1G 701122-25G 701122-5G
SIAL701122-1GEA 59 EUR
SIAL701122-1G SIAL701122-25G SIAL701122-5G
Cloreto de ferro (III), Sigma-Aldrich®
Cloreto de Ferro (III)
Fórmula: FeCl₃
Peso Molecular: 162.21 g/mol
Ponto de ebulição: 315
Ponto de Fusão: 260
Densidade: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011005
Número CAS: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 1773
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04048