Print…
Cloreto de ferro (III), anidro, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Iron trichloride, Ferric chloride
24216.268EA 48.7 EUR
24216.268 24216.361 24216.460
Cloreto de ferro (III), anidro, GPR RECTAPUR®
Cloreto de Ferro (III)
Fórmula: FeCl₃
Peso Molecular: 162.21 g/mol
Ponto de ebulição: 315
Ponto de Fusão: 260
Densidade: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011005
Número CAS: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 1773
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04048
Encomendar
Appearance Dark green to black, cryst. powder (NK)
Assay Min. 98,5%
Insoluble matter Max. 0,2%
Arsenic (As) Max. 0.001%
Chromium (Cr) Max. 0,05%
Copper (Cu) Max. 0,01%
Manganese (Mn) Max. 0,2%
Nickel (Ni) Max. 0,03%
Lead (Pb) Max. 0.001%
Zinc (Zn) Max. 0,04%