Print…
Cloreto de ferro (III), anidro para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Iron trichloride, Ferric chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.03945.0500 8.03945.1000 8.03945.9060 8.03945.9025
8.03945.0500EA 54.3 EUR
8.03945.0500 8.03945.1000 8.03945.9060 8.03945.9025
Cloreto de ferro (III), anidro para síntese, Sigma-Aldrich®
Cloreto de Ferro (III)
Fórmula: FeCl₃
Peso Molecular: 162.21 g/mol
Ponto de ebulição: 315
Ponto de Fusão: 260
Densidade: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011005
Número CAS: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 1773
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04048