Cloreto de ferro (III), anidro 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Iron trichloride, Ferric chloride
12357.09
12357.22
12357.A1
12357.A7
12357.C4
12357.09EA
55.7
EUR
12357.09
12357.22
12357.A1
12357.A7
12357.C4
Cloreto de ferro (III), anidro 98%
Cloreto de Ferro (III)
Purity: 98%
CAS No.: 7705-08-0
Molecular Formula: Cl3Fe
Formula Weight: 162.21
Physical Form: Crystalline
Density: 2.90
Appearance: Black
Odour: Odourless
pH: 1.8
Melting Point: 306°
Boiling Point: 316°
Solubility: Freely soluble in water, alcohol, ether, acetone. Slightly soluble in CS2. Insoluble in ethyl acetate
Merck Reference: 14,4019
UN No.: 1773
MDL No.: MFCD00011005
Fórmula:
FeCl₃ Peso Molecular: 162.21 g/mol Ponto de ebulição: 316 °C Ponto de Fusão: 306 °C Densidade: 2.90 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011005 Número CAS: 7705-08-0 EINECS: 231-729-4 UN: 1773 ADR: 8 III Merck Index: 14,4019 |