Print…
Iron(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Iron dichloride, Ferrous chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
450944-10G 450944-50G
SIAL450944-10GEA 205 EUR
SIAL450944-10G SIAL450944-50G
Iron(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Iron(II) chloride
Fórmula: Cl₂Fe
Ponto de ebulição: 2023 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 674 °C
Densidade: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011004
Número CAS: 7758-94-3
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04091