Iron(II) chloride, anidro ≥99.5% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 7758-94-3
Molecular Formula: Cl2Fe
Formula Weight: 126.75
Physical Form: Powder
Density: 3.160
pH: 2.5
Melting Point: 674°
Boiling Point: 1023°
Solubility: Freely soluble in water, alcohol, acetone
Merck Reference: 14,4043
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011004
Fórmula:
Cl₂Fe Ponto de ebulição: 1023 °C Ponto de Fusão: 674 °C Densidade: 3,160 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011004 Número CAS: 7758-94-3 EINECS: 231-843-4 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,4043 |