Print…
Dicloreto de cobalto, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Cobaltous chloride, Cobalt dichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
449776-25G 449776-5G
SIAL449776-25GEA 951 EUR
SIAL449776-25G SIAL449776-5G
Dicloreto de cobalto, Sigma-Aldrich®
Dicloreto de cobalto
Fórmula: Cl₂Co
Peso Molecular: 129.84 g/mol
Ponto de ebulição: 1049
Ponto de Fusão: 735
Densidade: 1.6795 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010938
Número CAS: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02498