Print…
Dicloreto de cobalto, anidro para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.02540.0025 8.02540.0100 8.02540.0010
8.02540.0025EA 57.1 EUR
8.02540.0025 8.02540.0100 8.02540.0010
Dicloreto de cobalto, anidro para síntese, Sigma-Aldrich®
Dicloreto de cobalto
Fórmula: Cl₂Co
Ponto de ebulição: 1049 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 735 °C
Densidade: 1,6795 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010938
Número CAS: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02498
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 735 °C
Molar Mass 129.83 g/mol
Boiling Point 1049 °C (1013 hPa)
Density 3.36 g/cm3 (25 °C)