Print…
Dicloreto de cobalto, anidro 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cobaltous chloride, Cobalt dichloride
B22031.14 B22031.22 B22031.36
B22031.14EA 38.6 EUR
B22031.14 B22031.22 B22031.36
Dicloreto de cobalto, anidro 97%
Dicloreto de cobalto
Purity: 97% CAS No.: 7646-79-9 Molecular Formula: Cl2Co Formula Weight: 129.84 Odour: Odourless Melting Point: 735° Boiling Point: 1049° Merck Reference: 14,2437 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010938
Fórmula: Cl₂Co
Peso Molecular: 129.84 g/mol
Ponto de ebulição: 1049 °C
Ponto de Fusão: 735
Densidade: 3.367
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010938
Número CAS: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,2437