Dicloreto de cobalto, ultra seco ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Cobaltous chloride, Cobalt dichloride
Ampulado sob árgon
13666.03
13666.06
13666.14
13666.03EA
79.5
EUR
13666.03
13666.06
13666.14
Dicloreto de cobalto, ultra seco ≥99.9% (baseado em metais)
Dicloreto de cobalto
Purity: 99.9%
CAS No.: 7646-79-9
Molecular Formula: Cl2Co
Formula Weight: 129.84
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.367
Appearance: Pale blue
Odour: Odourless
Melting Point: 735°
Boiling Point: 1049°
Merck Reference: 14,2437
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010938
Fórmula:
Cl₂Co Peso Molecular: 129.84 g/mol Ponto de ebulição: 1049 °C Ponto de Fusão: 735 Densidade: 3.367 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010938 Número CAS: 7646-79-9 EINECS: 231-589-4 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,2437 |