Dicloreto de cobalto, anidro ≥99.7% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Cobaltous chloride, Cobalt dichloride
12303.18
12303.30
12303.18EA
117
EUR
12303.18
12303.30
Dicloreto de cobalto, anidro ≥99.7% (baseado em metais)
Dicloreto de cobalto
Purity: 99.7%
CAS No.: 7646-79-9
Molecular Formula: Cl2Co
Formula Weight: 129.84
Physical Form: Powder
Density: 3.367
Appearance: Pale blue
Odour: Odourless
Melting Point: 735°
Boiling Point: 1049°
Solubility: Soluble in water, alcohol, acetone, ether, glycerol, and pyridine
Merck Reference: 14,2437
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010938
Fórmula:
Cl₂Co Peso Molecular: 129.84 g/mol Ponto de ebulição: 1049 °C Ponto de Fusão: 735 Densidade: 3.367 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010938 Número CAS: 7646-79-9 EINECS: 231-589-4 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,2437 |