Print…
Dicloreto de cobalto, anidro 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cobaltous chloride, Cobalt dichloride
214130050 214131000 214135000
ACRO214130050EA 45.8 EUR
ACRO214130050 ACRO214131000 ACRO214135000
Dicloreto de cobalto, anidro 97%
Dicloreto de cobalto
Fórmula: Cl₂Co
Peso Molecular: 129.84 g/mol
Ponto de ebulição: 1049
Ponto de Fusão: 735
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010938
Número CAS: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02498
Encomendar
Appearance Blue Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm
Nickel (Ni) ≤2000 ppm