Print…
Palladium(II) bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
205877-10G 205877-2G
SIAL205877-10GEA 1170 EUR
SIAL205877-10G SIAL205877-2G
Palladium(II) bromide, Sigma-Aldrich®
Palladium(II) bromide
Fórmula: Br₂Pd
Densidade: 5,173 g/cm³ (16 °C)
Número MDL : MFCD00011170
Número CAS: 13444-94-5
EINECS: 236-588-2