Print…
Palladium(II) bromide ≥99.998% (baseado em metais) Pd ≥ 39.5%, Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Palladium dibromide, Palladium bromide
43697.03 43697.06
43697.03EA 187 EUR
43697.03 43697.06
Palladium(II) bromide ≥99.998% (baseado em metais) Pd ≥ 39.5%, Premion®
Palladium(II) bromide
Purity: 99.998% CAS No.: 13444-94-5 Molecular Formula: PdBr2 Formula Weight: 266.22 Physical Form: Powder Appearance: Black Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00011170
Fórmula: Br₂Pd
Peso Molecular: 266.23 g/mol
Ponto de Fusão: Decomp.
Densidade: 5.173 g/cm³ (16 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011170
Número CAS: 13444-94-5
EINECS: 236-588-2