Palladium(II) bromide ≥99.99% (baseado nos metais) Pd ≥ 39.5%, Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
11878.04
11878.09
11878.04EA
304
EUR
11878.04
11878.09
Palladium(II) bromide ≥99.99% (baseado nos metais) Pd ≥ 39.5%, Premion®
Palladium(II) bromide
Purity: 99.99%
CAS No.: 13444-94-5
Molecular Formula: PdBr2
Formula Weight: 266.22
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00011170
Fórmula:
Br₂Pd Ponto de Fusão: Dec. Densidade: 5,173 g/cm³ (16 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011170 Número CAS: 13444-94-5 EINECS: 236-588-2 |