Print…
Dibrometo de níquel, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Nickel dibromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
217891-10G 217891-50G
SIAL217891-10GEA 57.6 EUR
SIAL217891-10G SIAL217891-50G
Dibrometo de níquel, Sigma-Aldrich®
Dibrometo de níquel
Fórmula: Br₂Ni
Peso Molecular: 218.5 g/mol
Ponto de Fusão: 963
Densidade: 5.09 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011141
Número CAS: 13462-88-9
EINECS: 236-665-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,06585