Dibrometo de níquel, anidro 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Nickel dibromide
53115.18
53115.30
53115.18EA
132
EUR
53115.18
53115.30
Dibrometo de níquel, anidro 99%
Dibrometo de níquel
Purity: 99%
CAS No.: 13462-88-9
Molecular Formula: Br2Ni
Formula Weight: 218.53
Physical Form: Crystalline
Density: 5.098
Melting Point: 963°
Merck Reference: 14,6502
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011141
Fórmula:
Br₂Ni Peso Molecular: 218.5 g/mol Ponto de Fusão: 963 Densidade: 5.098 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011141 Número CAS: 13462-88-9 EINECS: 236-665-0 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,6502 |