Print…
Iridium(IV) bromide ≥99.99% (baseado em metais) Ir ≥ 37.1%, Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
39493.02 39493.04
39493.02EA 174 EUR
39493.02 39493.04
Iridium(IV) bromide ≥99.99% (baseado em metais) Ir ≥ 37.1%, Premion®
Iridium(IV) bromide
Purity: 99.99% CAS No.: 7789-64-2 Molecular Formula: IrBr4 Formula Weight: 511.84 Physical Form: Crystalline Odour: Acrid MDL No.: MFCD00049467
Fórmula: Br₄Ir
Peso Molecular: 511.84 g/mol
Ponto de Fusão: Decomp.
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049467
Número CAS: 7789-64-2
EINECS: 232-180-3