Print…
Iron(III) bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Ferric bromide, Iron tribromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
217883-10G 217883-50G
SIAL217883-10GEA 203 EUR
SIAL217883-10G SIAL217883-50G
Iron(III) bromide, Sigma-Aldrich®
Iron(III) bromide
Fórmula: Br₃Fe
Peso Molecular: 295.56 g/mol
Número MDL : MFCD00016082
Número CAS: 10031-26-2
EINECS: 233-089-1
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,04060