Print…
Iron(II) bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Iron dibromide, Ferrous bromide, Iron(II) bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
400831-10G 400831-50G
SIAL400831-10GEA 129 EUR
SIAL400831-10G SIAL400831-50G
Iron(II) bromide, Sigma-Aldrich®
Iron(II) bromide
Fórmula: Br₂Fe
Número MDL : MFCD00016081
Número CAS: 7789-46-0
EINECS: 232-168-8
UN: 3260
ADR: 8,III