Iron(II) bromide, anidro ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Iron dibromide, Ferrous bromide, Iron(II) bromide
31154.06
31154.14
31154.22
31154.06EA
57.7
EUR
31154.06
31154.14
31154.22
Iron(II) bromide, anidro ≥98%
Iron(II) bromide
Purity: 98% min
CAS No.: 7789-46-0
Molecular Formula: Br2Fe
Formula Weight: 215.67
Physical Form: Granular
Density: 4.636
Appearance: Green to dark yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 684°
Merck Reference: 14,4042
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016081
Fórmula:
Br₂Fe Ponto de Fusão: 684 °C Densidade: 4,636 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016081 Número CAS: 7789-46-0 EINECS: 232-168-8 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,4042 |