Print…
Cobalt(II) bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
427136-1G 427136-5G
SIAL427136-1GEA 130 EUR
SIAL427136-1G SIAL427136-5G
Cobalt(II) bromide, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II) bromide
Fórmula: Br₂Co
Densidade: 4,909 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00016017
Número CAS: 7789-43-7
EINECS: 232-166-7
Merck Index: 12,02496