Print…
Cobalt(II) bromide, ultra seco ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cobaltous bromide
Ampulado sob árgon
40319.03 40319.06
40319.03EA 159 EUR
40319.03 40319.06
Cobalt(II) bromide, ultra seco ≥99.99% (baseado em metais)
Cobalt(II) bromide
Purity: 99.99% CAS No.: 7789-43-7 Molecular Formula: CoBr2 Formula Weight: 218.75 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 4.909 Appearance: Green Melting Point: 678° (in N2) Merck Reference: 14,2435 MDL No.: MFCD00016017
Fórmula: Br₂Co
Peso Molecular: 218.74 g/mol
Ponto de Fusão: 678 °C (in N{2})
Densidade: 4.909
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016017
Número CAS: 7789-43-7
EINECS: 232-166-7
Merck Index: 14,2435