Print…
Dióxido de manganés ≥89.0%, pó, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Manganese dioxide, Manganese(IV) oxide, activated, Manganese peroxide, Mangan(IV)-oxid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.05957.1000 1.05957.9025
1.05957.1000EA 103 EUR
1.05957.1000 1.05957.9025
Dióxido de manganés ≥89.0%, pó, Supelco®
Dióxido de manganés
Fórmula: MnO₂
Peso Molecular: 86.94 g/mol
Ponto de Fusão: 535
Densidade: 5.03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003463
Número CAS: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,05730
Encomendar
Assay (manganometric) ≥ 89.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid ≤ 5.0 %
Sulphate (SO₄) ≤ 0.1 %
Ba (Barium) ≤ 1.0 %
Ca (Calcium) ≤ 1.0 %
Fe (Iron) ≤ 1.5 %
Loss on drying (105 °C) ≤ 0.3 %