Print…
Dióxido de manganés ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A10765.36 A10765.A9 A10765.0E A10765.09
A10765.36EA 88.7 EUR
A10765.36 A10765.A9 A10765.0E A10765.09
Dióxido de manganés ≥98%
Dióxido de manganés
Purity: 98% CAS No.: 1313-13-9 Molecular Formula: MnO2 Formula Weight: 86.94 Melting Point: 535° dec. Merck Reference: 14,5730 MDL No.: MFCD00003463
Fórmula: MnO₂
Ponto de Fusão: 535 °C (decomposição)
Densidade: 5,026
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003463
Número CAS: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,5730