Dióxido de manganés ≥99.997% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
10805.14
10805.22
10805.06
10805.14EA
278
EUR
10805.14
10805.22
10805.06
Dióxido de manganés ≥99.997% (baseado nos metais), Puratronic®
Dióxido de manganés
Purity: 99.997%
CAS No.: 1313-13-9
Molecular Formula: MnO2
Formula Weight: 86.94
Physical Form: Powder
Density: 5.026
Appearance: Black
Melting Point: 535° dec.
Merck Reference: 14,5730
MDL No.: MFCD00003463
Fórmula:
MnO₂ Ponto de Fusão: 535 °C (decomposição) Densidade: 5,026 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003463 Número CAS: 1313-13-9 EINECS: 215-202-6 Merck Index: 14,5730 |