Print…
Dióxido de manganés 99% -10 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
222581000 222585000 222580025
ACRO222581000EA 35.2 EUR
ACRO222581000 ACRO222585000 ACRO222580025
Dióxido de manganés 99% -10 mesh
Dióxido de manganés
Fórmula: MnO₂
Ponto de Fusão: 535 °C (decomposição)
Densidade: 5,03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003463
Número CAS: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,05730
Encomendar
Appearance Grey to black Powder
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %