Print…
Dióxido de manganés 88%, precipitado eletroliticamente, ativo
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
203191000 203195000 203190025
ACRO203191000EA 29.5 EUR
ACRO203191000 ACRO203195000 ACRO203190025
Dióxido de manganés 88%, precipitado eletroliticamente, ativo
Dióxido de manganés
Fórmula: MnO₂
Ponto de Fusão: 535 °C (decomposição)
Densidade: 5,03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003463
Número CAS: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,05730
Encomendar
Appearance Black Powder
Titration Iodometric ≥83 % (on dried substance)
Additional info Oxidation activity: >60% (yield)