Print…
Manganese(III) oxide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Manganese oxide (Mn2O3), Dimanganese trioxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
377457-1KG 377457-250G
SIAL377457-1KGEA 752 EUR
SIAL377457-1KG SIAL377457-250G
Manganese(III) oxide, Sigma-Aldrich®
Manganese(III) oxide
Fórmula: Mn₂O₃
Peso Molecular: 157.87 g/mol
Ponto de Fusão: 1347
Densidade: 4.81 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00016217
Número CAS: 1317-34-6
EINECS: 215-264-4
Merck Index: 13,05761