Manganese(III) oxide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Manganese oxide (Mn2O3), Dimanganese trioxide
87791.36
87791.A3
87791.36EA
220
EUR
87791.36
87791.A3
Manganese(III) oxide ≥98%
Manganese(III) oxide
Purity: 98%
CAS No.: 1317-34-6
Molecular Formula: Mn2O3
Formula Weight: 157.86
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 4.50
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1080° dec.
Merck Reference: 14,5737
MDL No.: MFCD00016217
Fórmula:
Mn₂O₃ Peso Molecular: 157.87 g/mol Ponto de Fusão: 1080 °C (decomposição) Densidade: 4.50 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016217 Número CAS: 1317-34-6 EINECS: 215-264-4 Merck Index: 13,05761 |