Manganese(II) oxide ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Manganese(ii)oxide, Manganese oxide
44441.09
44441.18
44441.09EA
183
EUR
44441.09
44441.18
Manganese(II) oxide ≥99.99% (baseado em metais)
Manganese(II) oxide
Purity: 99.99%
CAS No.: 1344-43-0
Molecular Formula: MnO
Formula Weight: 70.94
Physical Form: Powder/Chunks
Density: 5.0
Appearance: Green
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016226
Fórmula:
MnO Ponto de Fusão: 1840 °C Densidade: 5,0 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016226 Número CAS: 1344-43-0 EINECS: 215-695-8 |