Print…
Manganese(II) oxide 99% (76.0 - 78.0% Mn)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Manganese(ii)oxide, Manganese oxide
11870.36 11870.A3 11870.F7
11870.36EA 49.7 EUR
11870.36 11870.A3 11870.F7
Manganese(II) oxide 99% (76.0 - 78.0% Mn)
Manganese(II) oxide
Purity: 99% CAS No.: 1344-43-0 Molecular Formula: MnO Formula Weight: 70.94 Physical Form: +200 Mesh Powder Density: 5.0 Appearance: Green Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016226
Fórmula: MnO
Peso Molecular: 70.94 g/mol
Ponto de Fusão: 1840
Densidade: 5.0
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016226
Número CAS: 1344-43-0
EINECS: 215-695-8