Manganese(II) iodide, ultra seco ≥99.99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Ampolado sob argônio
Purity: 99.99%
CAS No.: 7790-33-2
Molecular Formula: I2Mn
Formula Weight: 308.75
Physical Form: Powder/Flakes, Ampouled under argon
Density: 5.0
Appearance: White to pink to red
Odour: Odourless
Melting Point: 638°
Merck Reference: 14,5732
MDL No.: MFCD00016225
Fórmula:
I₂Mn Ponto de Fusão: 638 °C Densidade: 5,0 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016225 Número CAS: 7790-33-2 EINECS: 232-201-6 Merck Index: 14,5732 |