Print…
Dihidrogenoortofosfato de potássio, anidro ≥99.5% (por acidimetria), LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
5.43841.0100 5.43841.0250
5.43841.0100EA 155 EUR
5.43841.0100 5.43841.0250
Dihidrogenoortofosfato de potássio, anidro ≥99.5% (por acidimetria), LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Dihidrogenoortofosfato de potássio
Fórmula: KH₂PO₄
Peso Molecular: 136.09 g/mol
Ponto de ebulição: 100
Ponto de Fusão: 253 °C
Densidade: 2.33 g/cm³ (21.5 °C)
Número MDL : MFCD00011401
Número CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
Merck Index: 13,07744
Encomendar
Assay (acidometric) ≥99,5%
Identity Passes test
Ca (calcium) ≤0,50 ppm
Cu (copper) ≤0,005 ppm
Fe (iron) ≤0,10 ppm
Mg (magnesium) ≤0,50 ppm
Na (sodium) ≤20,0 ppm
HPLC gradient suitability test, chromophoric impurities based on 4'-hydroxyacetophenone ≤10 ppm
Chromophore purity ≥99,999%