Manganese(II) iodide, anidro 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Manganous iodide
32808.09
32808.18
32808.09EA
107
EUR
32808.09
32808.18
Manganese(II) iodide, anidro 98%
Manganese(II) iodide
Purity: 98%
CAS No.: 7790-33-2
Molecular Formula: I2Mn
Formula Weight: 308.75
Physical Form: Powder
Density: 5.0
Appearance: White to pink to red
Odour: Odourless
Melting Point: 638°
Solubility: Soluble in water with gradual decomposition. Soluble in alcohol
Merck Reference: 14,5732
MDL No.: MFCD00016225
Fórmula:
I₂Mn Peso Molecular: 308.75 g/mol Ponto de Fusão: 638 Densidade: 5.0 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016225 Número CAS: 7790-33-2 EINECS: 232-201-6 Merck Index: 14,5732 |