Manganese(III) fluoride ≥98% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
13069.09
13069.18
13069.09EA
88.1
EUR
13069.09
13069.18
Manganese(III) fluoride ≥98% (baseado em metais)
Manganese(III) fluoride
Purity: 98%
CAS No.: 7783-53-1
Molecular Formula: MnF3
Formula Weight: 111.93
Physical Form: Crystalline
Density: 3.54
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,5741
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00016223
Fórmula:
F₃Mn Peso Molecular: 111.93 g/mol Ponto de Fusão: Decomp. Densidade: 3.54 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016223 Número CAS: 7783-53-1 EINECS: 232-006-6 UN: 3087 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,5741 |