Manganese(II) fluoride ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 7782-64-1
Molecular Formula: F2Mn
Formula Weight: 92.93
Physical Form: Crystalline Powder
Density: 3.98
Appearance: Red
Melting Point: 856°
Solubility: Insoluble in water, alcohol. Soluble in dilute HF, conc. HCl or HNO3
Merck Reference: 14,5729
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00016222
Fórmula:
F₂Mn Ponto de Fusão: 856 °C Densidade: 3,98 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016222 Número CAS: 7782-64-1 EINECS: 231-960-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5729 |