Manganese(II) carbonate ≥99.985% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Manganous carbonate
40756.06
40756.14
40756.22
40756.06EA
44.4
EUR
40756.06
40756.14
40756.22
Manganese(II) carbonate ≥99.985% (baseado em metais), Puratronic®
Manganese(II) carbonate
Purity: 99.985%
CAS No.: 598-62-9
Molecular Formula: CMnO3
Formula Weight: 114.95
Physical Form: Powder
Density: 3.125
Appearance: Pale brown to dark purple
Odour: Odourless
Melting Point: 350° dec.
Merck Reference: 14,5726
MDL No.: MFCD00011116
Fórmula:
CMnO₃ Peso Molecular: 114.95 g/mol Ponto de Fusão: 350 °C (decomposição) Densidade: 3.125 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011116 Número CAS: 598-62-9 EINECS: 209-942-9 Merck Index: 14,5726 |