Print…
Manganese(II) chloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Manganese dichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.05930.0100 8.05930.0500
8.05930.0100EA 38 EUR
8.05930.0100 8.05930.0500
Manganese(II) chloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Manganese(II) chloride
Fórmula: MnCl₂
Peso Molecular: 125.84 g/mol
Ponto de ebulição: 1190
Ponto de Fusão: 650
Densidade: 2.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011114
Número CAS: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,05768
Encomendar
Solubility 723 g/l (25 °C)
Melting Point 650 °C
Molar Mass 125.84 g/mol
Boiling Point 1190 °C
Density 2.977 g/cm3 (25 °C)
pH 5.5 (25 g/l, H2O, 20 °C)