Manganese(II) chloride, ultra seco ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Manganese dichloride
Ampulado sob árgon
42844.04
42844.09
42844.18
42844.04EA
49.4
EUR
42844.04
42844.09
42844.18
Manganese(II) chloride, ultra seco ≥99.99% (baseado em metais)
Manganese(II) chloride
Purity: 99.99%
CAS No.: 7773-01-5
Molecular Formula: Cl2Mn
Formula Weight: 125.84
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 2.977
Appearance: Pink
Odour: Odourless
Melting Point: 650°
Boiling Point: 1190°
Merck Reference: 14,5728
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011114
Fórmula:
MnCl₂ Peso Molecular: 125.84 g/mol Ponto de ebulição: 1190 °C Ponto de Fusão: 650 Densidade: 2.977 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011114 Número CAS: 7773-01-5 EINECS: 231-869-6 UN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,5728 |