Print…
Manganese(II) chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Manganese dichloride
271410010 271410250 271410025 271412500
ACRO271410010EA 51.8 EUR
ACRO271410010 ACRO271410250 ACRO271410025 ACRO271412500
Manganese(II) chloride 97%
Manganese(II) chloride
Fórmula: MnCl₂
Peso Molecular: 125.84 g/mol
Ponto de ebulição: 1190 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 650 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011114
Número CAS: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,05768
Encomendar
Appearance Pink Flakes or beads
Titration Complexometric ≥96.0 %
Water ≤1 %
Iron (Fe) ≤200 ppm
Nickel (Ni) ≤200 ppm