Print…
Manganese(II) chloride, anidro 99+% 80 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
223610500 223610100
ACRO223610500EA 148 EUR
ACRO223610500 ACRO223610100
Manganese(II) chloride, anidro 99+% 80 mesh
Manganese(II) chloride
Fórmula: MnCl₂
Ponto de ebulição: 1190 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 650 °C
Densidade: 2,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011114
Número CAS: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,05768
Encomendar
Appearance Pink Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Solubility (10 % in dilute HCl) Clear solution
Particle size -80 mesh