Print…
Manganese(II) bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
223646-100G 223646-25G
SIAL223646-100GEA 530 EUR
SIAL223646-100G SIAL223646-25G
Manganese(II) bromide, Sigma-Aldrich®
Manganese(II) bromide
Fórmula: Br₂Mn
Ponto de Fusão: 698 °C
Densidade: 4,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011113
Número CAS: 13446-03-2
EINECS: 236-591-9
Merck Index: 12,05765