Print…
Manganese(II) bromide, anidro 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Manganous bromide, Manganese(ii)bromide, Manganese dibromide, Manganese(II) bromide hydrate
A18321.14 A18321.22
A18321.14EA 94.3 EUR
A18321.14 A18321.22
Manganese(II) bromide, anidro 95%
Manganese(II) bromide
Purity: 95% CAS No.: 13446-03-2 Molecular Formula: MnBr2 Formula Weight: 214.76 Odour: Odourless Melting Point: 698° MDL No.: MFCD00011113
Fórmula: Br₂Mn
Peso Molecular: 214.75 g/mol
Ponto de Fusão: 698
Densidade: 4.38
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011113
Número CAS: 13446-03-2
EINECS: 236-591-9
Merck Index: 14,5725