Print…
Manganese(II) bromide, anidro 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Manganous bromide, Manganese(ii)bromide, Manganese dibromide, Manganese(II) bromide hydrate
207860250 207861000
ACRO207860250EA 100 EUR
ACRO207860250 ACRO207861000
Manganese(II) bromide, anidro 99%
Manganese(II) bromide
Fórmula: Br₂Mn
Peso Molecular: 214.75 g/mol
Ponto de Fusão: 698
Densidade: 4.38 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011113
Número CAS: 13446-03-2
EINECS: 236-591-9
Merck Index: 12,05765
Encomendar
Appearance Pink Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %