Tungsten disulphide ≥99.8% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11829.18
11829.30
11829.18EA
102
EUR
11829.18
11829.30
Tungsten disulphide ≥99.8% (baseado nos metais)
Tungsten disulphide
Purity: 99.8%
CAS No.: 12138-09-9
Molecular Formula: WS2
Formula Weight: 247.98
Physical Form: Powder
Density: 7.5
Appearance: Black
Melting Point: 1250° dec.
MDL No.: MFCD00011467
Fórmula:
S₂W Ponto de Fusão: 1250 °C (decomposição) Densidade: 7,5 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011467 Número CAS: 12138-09-9 EINECS: 235-243-3 |