Print…
Sulfureto de Molibdénio (IV), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Molybdenum disulphide
69860-100G 69860-500G
SIAL69860-100GEA 108 EUR
SIAL69860-100G SIAL69860-500G
Sulfureto de Molibdénio (IV), Sigma-Aldrich®
Sulfureto de Molibdénio (IV)
Fórmula: MoS₂
Peso Molecular: 160.07 g/mol
Ponto de Fusão: 2375
Densidade: 4.8 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00003470
Número CAS: 1317-33-5
EINECS: 215-263-9
Merck Index: 12,06318