Print…
Sulfureto de Molibdénio (IV), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
234842-100G 234842-500G
SIAL234842-100GEA 154 EUR
SIAL234842-100G SIAL234842-500G
Sulfureto de Molibdénio (IV), Sigma-Aldrich®
Sulfureto de Molibdénio (IV)
Fórmula: MoS₂
Ponto de Fusão: 2375 °C
Densidade: 4,8 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00003470
Número CAS: 1317-33-5
EINECS: 215-263-9
Merck Index: 12,06318